6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂S
Molecular Weight: 226,726 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407483
CAS-Nummer: 439693-52-4