Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 464 EUR
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₃
Molecular Weight: 277.319 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804164
CAS-Nummer: 1427460-41-0