Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 248 EUR
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formel: C₁₅H₂₁N₃O₆
Molecular Weight: 339,344 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19442758
CAS-Nummer: 1198093-70-7