4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110673-1G OR110673-5G
APOSOR110673-1GEA 232 EUR
APOSOR110673-1G APOSOR110673-5G
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Formel: C₄H₃Br₂NO₂S₂
Molecular Weight: 321,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00208579
CAS-Nummer: 77893-69-7