3',4'-Dichlorovalerophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,4-Dichlorophenyl)pentan-1-one
OR11069-1G OR11069-5G OR11069-10G
APOSOR11069-1GEA 50.9 EUR
APOSOR11069-1G APOSOR11069-5G APOSOR11069-10G
3',4'-Dichlorovalerophenone
3',4'-Dichlorovalerophenone
Formel: C₁₁H₁₂Cl₂O
Molecular Weight: 231.118 g/mol
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445511
CAS-Nummer: 68120-72-9