6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110703-1G
OR110703-10G
OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA
63.8
EUR
APOSOR110703-1G
APOSOR110703-10G
APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formel:
C₅H₇ClN₄ Schmelzpunkt: 159…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091108 CAS-Nummer: 1005-37-4 |