4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110704-1G OR110704-250MG OR110704-5G
APOSOR110704-1GEA 290 EUR
APOSOR110704-1G APOSOR110704-250MG APOSOR110704-5G
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₀H₁₅ClN₄O
Molecular Weight: 242.705 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13533113
CAS-Nummer: 1197574-90-5