Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110773-1G OR110773-5G
APOSOR110773-1GEA 192 EUR
APOSOR110773-1G APOSOR110773-5G
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₈O₂S₂
Molecular Weight: 212.289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06803452
CAS-Nummer: 201004-08-2