4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110782-1G OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA 0 EUR
APOSOR110782-1G APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Formel: C₁₂H₇N₃S
Molecular Weight: 225,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062346
CAS-Nummer: 118001-67-5