Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110806-1G
OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA
522
EUR
APOSOR110806-1G
APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Molecular Weight: 269.095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22370023 CAS-Nummer: 1355170-90-9 |