4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110811-1G OR110811-250MG
APOSOR110811-1GEA 429 EUR
APOSOR110811-1G APOSOR110811-250MG
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
4-(4-Bromophenyl)-1-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂BrN₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074539
CAS-Nummer: 1427460-86-3