8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-3-carboxy-6-chlorocoumarin, 8-Bromo-3-carboxy-6-chloro-2-oxo-2H-1-benzopyran, 8-Bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
OR110849-1G OR110849-5G
APOSOR110849-1GEA 157 EUR
APOSOR110849-1G APOSOR110849-5G
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrClO₄
Molecular Weight: 303.493 g/mol
Schmelzpunkt: 236…238 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03406937
CAS-Nummer: 213749-64-5