3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR110853-1G OR110853-5G
APOSOR110853-1GEA 310 EUR
APOSOR110853-1G APOSOR110853-5G
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21195365
CAS-Nummer: 162269-90-1