Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110866-1G OR110866-5G
APOSOR110866-1GEA 186 EUR
APOSOR110866-1G APOSOR110866-5G
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₂S
Molecular Weight: 274.338 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14897193
CAS-Nummer: 77995-06-3