4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110880-1G
OR110880-250MG
OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA
348
EUR
APOSOR110880-1G
APOSOR110880-250MG
APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₁₄H₁₃N₃O Molecular Weight: 239,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26939170 CAS-Nummer: 871708-37-1 |