5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 248 EUR
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇N₃O₃S
Molecular Weight: 237,235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04085897
CAS-Nummer: 591761-80-7