3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 0 EUR
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formel: C₁₂H₁₉N₃
Molecular Weight: 205.299 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804545
CAS-Nummer: 198281-55-9