Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 116 EUR
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₆
Molecular Weight: 267.235 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00266189
CAS-Nummer: 118509-96-9