4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110900-10G
OR110900-1G
OR110900-5G
APOSOR110900-10GEA
0
EUR
APOSOR110900-10G
APOSOR110900-1G
APOSOR110900-5G
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂O₃ Molecular Weight: 256.686 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07629628 CAS-Nummer: 133053-93-7 |