Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 191 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrClO₃
Molecular Weight: 303.536 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28040507
CAS-Nummer: 1823331-46-9