2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110950-1G
OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA
186
EUR
APOSOR110950-1G
APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formel:
C₈H₉N₃S Molecular Weight: 179.242 g/mol Schmelzpunkt: 161…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01763614 CAS-Nummer: 439107-00-3 |