Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 58 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₁NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00224669
CAS-Nummer: 183380-81-6