2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110975-1G OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA 248 EUR
APOSOR110975-1G APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 200,662 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16304933
CAS-Nummer: 14200-96-5