N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110981-1G
OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA
198
EUR
APOSOR110981-1G
APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel:
C₁₄H₁₄BrNO Molecular Weight: 292,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11607780 CAS-Nummer: 1082875-57-7 |