5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110987-1G OR110987-5G
APOSOR110987-1GEA 296 EUR
APOSOR110987-1G APOSOR110987-5G
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Formel: C₈H₇NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26939173
CAS-Nummer: 1823869-45-9