3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111016-1G OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA 248 EUR
APOSOR111016-1G APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₆H₁₇NO₂
Molecular Weight: 255,312 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662533
CAS-Nummer: 1477476-75-7