1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl)ethanone
OR111018-1G OR111018-5G
APOSOR111018-1GEA 198 EUR
APOSOR111018-1G APOSOR111018-5G
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
1-[2-(Benzyloxy)-5-methylphenyl]ethanone
Formel: C₁₆H₁₆O₂
Molecular Weight: 240.297 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12638339
CAS-Nummer: 36808-17-0