Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111019-1G OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA 198 EUR
APOSOR111019-1G APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Formel: C₁₃H₁₆O₄
Molecular Weight: 236,264 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12417043
CAS-Nummer: 58335-85-6