2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 938 EUR
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₁₃H₉N₃OS
Molecular Weight: 255,295 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00113288
CAS-Nummer: 119426-82-3