N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111042-1G
OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA
0
EUR
APOSOR111042-1G
APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂S Molecular Weight: 273.193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18379866 CAS-Nummer: 724426-94-2 |