Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 275 EUR
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.092 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06205024
CAS-Nummer: 130562-95-7