Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111047-1G OR111047-5G
APOSOR111047-1GEA 58 EUR
APOSOR111047-1G APOSOR111047-5G
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₈O₃
Molecular Weight: 210,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01838249
CAS-Nummer: 68435-07-4