N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111049-10G OR111049-1G OR111049-5G
APOSOR111049-10GEA 0 EUR
APOSOR111049-10G APOSOR111049-1G APOSOR111049-5G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)thiourea
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Molecular Weight: 246.714 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00175088
CAS-Nummer: 72806-65-6