4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 0 EUR
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈INO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11647536
CAS-Nummer: 134283-64-0