N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111054-1G OR111054-5G
APOSOR111054-1GEA 0 EUR
APOSOR111054-1G APOSOR111054-5G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Formel: C₁₂H₁₄Cl₂N₂OS
Molecular Weight: 305.223 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28148250
CAS-Nummer: 1858249-75-8