6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111073-10G OR111073-1G OR111073-5G
APOSOR111073-10GEA 1360 EUR
APOSOR111073-10G APOSOR111073-1G APOSOR111073-5G
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
6-(4-Chlorophenoxy)pyridin-3-amine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Molecular Weight: 220,655 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052646
CAS-Nummer: 75926-64-6