(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111076-10G OR111076-1G OR111076-5G
APOSOR111076-10GEA 864 EUR
APOSOR111076-10G APOSOR111076-1G APOSOR111076-5G
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
(z)-Ethyl 2-chloro-2-(2-(4-chlorophenyl)hydrazono)acetate
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 261,105 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00228728
CAS-Nummer: 27143-09-5