2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111084-1G OR111084-5G
APOSOR111084-1GEA 58 EUR
APOSOR111084-1G APOSOR111084-5G
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
2-[(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)amino]ethanol
Formel: C₄H₈N₄OS
Molecular Weight: 160,198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28347985
CAS-Nummer: 1858241-76-5