2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111085-5G OR111085-10G OR111085-1G
APOSOR111085-5GEA 0 EUR
APOSOR111085-5G APOSOR111085-10G APOSOR111085-1G
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
2-(2-Ethylphenyl)hydrazinecarbothioamide
Formel: C₉H₁₃N₃S
Molecular Weight: 195.285 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566654
CAS-Nummer: 65078-19-5