Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111087-1G OR111087-100MG OR111087-250MG
APOSOR111087-1GEA 464 EUR
APOSOR111087-1G APOSOR111087-100MG APOSOR111087-250MG
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Methyl thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₂S
Molecular Weight: 193,222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12022282
CAS-Nummer: 478149-02-9