4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111089-1G
OR111089-250MG
APOSOR111089-1GEA
342
EUR
APOSOR111089-1G
APOSOR111089-250MG
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
4,6-Dichloro-2-iodopyrimidine
Formel:
C₄HCl₂IN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22207084 CAS-Nummer: 1266105-16-1 |