2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethanone
OR111097-1G
OR111097-250MG
APOSOR111097-1GEA
256
EUR
APOSOR111097-1G
APOSOR111097-250MG
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₉BrO₂ Molecular Weight: 241.081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444468 CAS-Nummer: 151427-19-9 UN: 1759 ADR: 8 III |