2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR111098-1G
OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA
102
EUR
APOSOR111098-1G
APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₃O₄S Molecular Weight: 289.52 g/mol Schmelzpunkt: 178…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00486543 CAS-Nummer: 3740-18-9 UN: 3261 ADR: 8 III |