3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111104-1G OR111104-5G
APOSOR111104-1GEA 87 EUR
APOSOR111104-1G APOSOR111104-5G
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263248
CAS-Nummer: 114086-30-5