N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111112-1G OR111112-5G
APOSOR111112-1GEA 59.6 EUR
APOSOR111112-1G APOSOR111112-5G
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 194,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00229078
CAS-Nummer: 7291-01-2