1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 232 EUR
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₉H₁₆N₄O
Schmelzpunkt: 155,5…156.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115380
CAS-Nummer: 568577-87-7