N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111138-1G OR111138-5G
APOSOR111138-1GEA 0 EUR
APOSOR111138-1G APOSOR111138-5G
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
N'-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)-N,N-diisopropylthiourea
Formel: C₁₆H₂₅BrN₂S
Molecular Weight: 357.352 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28987633
CAS-Nummer: 1924343-26-9