N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111139-10G OR111139-1G OR111139-5G
APOSOR111139-10GEA 0 EUR
APOSOR111139-10G APOSOR111139-1G APOSOR111139-5G
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
N,N-Diisopropyl-4-pentylbenzamide
Formel: C₁₈H₂₉NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28987629
CAS-Nummer: 38630-89-6