9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111142-10G OR111142-1G OR111142-5G
APOSOR111142-10GEA 0 EUR
APOSOR111142-10G APOSOR111142-1G APOSOR111142-5G
9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
9H-Fluoren-9-ylmethyl 2-hydroxy-1,1-dimethylethylcarbamate
Formel: C₁₉H₂₁NO₃
Molecular Weight: 311,375 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788642
CAS-Nummer: 1187667-02-2