3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Dimethylamino)-1-(furan-2-yl)prop-2-en-1-one
OR111190-1G OR111190-5G
APOSOR111190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111190-1G APOSOR111190-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-furyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00121186
CAS-Nummer: 17168-45-5